Learn More
Azlon™ Screw caps for Wide Mouth Vented Wash Bottles
Catalog Number p-7116203
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Caps for wide neck wash bottles with dip-tube and patented DripLok™ vapor venting valve that prevents solvent drips.
  • Disponibles en seis colores
  • Tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Material del cierre Polipropileno
Color Azul
Cantidad 5/paq.