Learn More
Azlon™ PTFE Sleeves
Azlon™ PTFE Sleeves are constructed of polytetrafluoroethylene and supplied in packs of 10.
Marca:  Azlon SWN970
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15798117
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Autoclavable
  • For glass connections
Especificaciones
Especificaciones
0.07 mm
Sleeve
PTFE
60/46
10/Pk
−100 to 250°C