Learn More
Manguito de la junta de vidrio de PTFE Azlon™
Fabricadas con PTFE puro para ofrecer una resistencia excelente a productos químicos, corrosión y contaminación, gran estabilidad térmica y buenas propiedades de flexión. Las fundas de PTFE Azlon™ forman un sellado estanco a gases sin grasa para uniones de vidrio esmeriladas. Disponible en tamaños de unión estándar para un ajuste preciso.
Marca:  Azlon SWN966
46.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12613072
  • 48.70€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricado con PTFE puro para ofrecer una resistencia superior a los productos químicos, la corrosión y la contaminación, una alta estabilidad térmica y buenas propiedades de flexión.Los manguitos de PTFE Azlon™ forman un sellado estanco a gases sin grasa para juntas de vidrio esmerilado.Disponible en tamaños de junta estándar para un ajuste preciso.
  • Cono truncado de PTFE puro
  • Permite una separación sencilla de juntas
  • Excelente resistencia química
  • Excelente resistencia a la fatiga
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento de –100 °C a +250 °C
  • Sin contaminación por la grasa de las juntas
  • Diseñado para un solo uso o uso ocasional
  • Apto para trabajo en vacío bajo
  • PTFE con grado de Clase VI de USP
  • Verificado para el contacto con alimentos según las normativas estadounidenses
Especificaciones
Especificaciones
Para el trabajo con vacío bajo
Cono truncado
Politetrafluoroetileno (PTFE)
40/38
IsoClean™
De –100 a 250 °C