Learn More
Manguito de la junta de vidrio de PTFE Azlon™
Fabricadas con PTFE puro para ofrecer una resistencia excelente a productos químicos, corrosión y contaminación, gran estabilidad térmica y buenas propiedades de flexión. Las fundas de PTFE Azlon™ forman un sellado estanco a gases sin grasa para uniones de vidrio esmeriladas. Disponible en tamaños de unión estándar para un ajuste preciso.
Marca: Azlon SWN964
46.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00630kg
Descripción
Fabricado con PTFE puro para ofrecer una resistencia superior a los productos químicos, la corrosión y la contaminación, una alta estabilidad térmica y buenas propiedades de flexión.Los manguitos de PTFE Azlon™ forman un sellado estanco a gases sin grasa para juntas de vidrio esmerilado.Disponible en tamaños de junta estándar para un ajuste preciso.
- Cono truncado de PTFE puro
- Permite una separación sencilla de juntas
- Excelente resistencia química
- Excelente resistencia a la fatiga
- Intervalo de temperatura de funcionamiento de –100 °C a +250 °C
- Sin contaminación por la grasa de las juntas
- Diseñado para un solo uso o uso ocasional
- Apto para trabajo en vacío bajo
- PTFE con grado de Clase VI de USP
- Verificado para el contacto con alimentos según las normativas estadounidenses
Especificaciones
Para el trabajo con vacío bajo | |
Cono truncado | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
29/32 | |
IsoClean™ | |
De –100 a 250 °C |