Learn More
Azlon™ PTFE Beakers
19.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
Descripción
Compuestos de PTFE con grado de Clase VI de USP, los vasos de precipitados de PTFE Azlon™ son resistentes a la mayoría de los productos químicos e incluso son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos.
- Vasos de precipitados opacos de PTFE
- Rígidos y no porosos con una superficie lisa
- Resistente a todos los productos químicos salvo metales alcalinos fundidos y flúor
- Son sustitutos eficientes del platino
- Pueden soportar temperaturas de hasta 260 °C
Especificaciones
Color | Opaco |
Diámetro exterior (métrico) | 32 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 32 mm |
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios para la manipulación de sustancias químicas |
Altura (métrico) | 47 mm |
Cantidad | 1/paq. |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | De -20 °C a +135 °C |
Tipo | Vaso de precipitados |