Learn More
Azlon™ Polypropylene Round Scoops
Sturdy scoops in rigid white polypropylene.
Marca:  Azlon SWL202
Detalles adicionales : Peso : 0.09450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15551382
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Suitable for food contact applications in accordance with U.S. FDA regulations
  • Round design facilitates use when withdrawing substances from bags and sacks
Especificaciones
Especificaciones
Round Scoop
100 mL
130 mm
Polypropylene
White