Learn More
Pipetas de clase B con una marca de polipropileno Azlon™
Mida líquidos con  precisión.  Las pipetas de clase B con una marca de polipropileno Azlon™ son pipetas diseñadas para la precisión.
Marca:  Azlon PDH605
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10440865
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Mida líquidos con precisión. Las pipetas de clase B con una marca de polipropileno Azlon™ son pipetas diseñadas para la precisión.
  • Calibrado para cumplir tolerancias de Clase B
  • Marcado permanentemente con anillo e inscripciones
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado para tolerancias de Clase B
Polipropileno
0,1 ml
±0,1 ml
5 ml
Pipeta graduada
B
12/pack
Translúcido
450 mm