missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pipetas de clase B con una marca de polipropileno Azlon™

Mida líquidos con  precisión.  Las pipetas de clase B con una marca de polipropileno Azlon™ son pipetas diseñadas para la precisión.

Marca:  Azlon PDH601

Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10399794

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Calibrated to meet Class B tolerances
  • Permanently marked with ring and inscriptions
Especificaciones

Especificaciones

Calibrado para tolerancias de Clase B
± 0.03 ml
Translúcido
1 mL
Clase B
12 Pack
Pipeta graduada
Polipropileno
Videos
Documentos