Learn More
Frasco de aspiración de cuello estrecho de HDPE Azlon™
Fabricadas con HDPE para ofrecer una mayor resistencia química. Las garrafas de cuello estrecho Azlon™ resultan ideales para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes. Aptas para aplicaciones de contacto con alimentos.
Marca:  Azlon BGH037
Detalles adicionales : Peso : 0.58100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15501382
  • 117.48€ / cada uno
Fecha estimada de envío
17-10-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Raised graduations and translucent color
  • Smooth operating leak-proof stopcocks
  • Sturdy carry handle provides ease of transportation
  • Screw cap for secure storage
  • Conforms to USFDA guidelines for food contact
Especificaciones
Especificaciones
Aspirator
For bench top dispensing of common laboratory liquids/distilled water etc.
510 mm
Narrow
Cylindrical
HDPE
265 mm
Yes
Carry Handles
1
20,000 mL