Learn More
Embudos de polipropileno ligero Azlon™
Fabricados con polipropileno ligero. Los embudos de polipropileno ligero Azlon™ incluyen estrías que evitan las bolsas de aire y permiten la filtración rápida. Esterilizables en autoclave a 121 °C.
9.31€ - 61.35€
Código de producto | Marca | Diámetro del tubo (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del tubo (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12024608
|
Azlon
FWC060 |
10mm | 107 mm |
36.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12501456
|
Azlon
FWC062 |
13mm | 149 mm |
61.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12551506
|
Azlon
FWC064 |
14mm | 170 mm |
49.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12044598
|
Azlon
FWC066 |
17mm | 210 mm |
53.55€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12591446
|
Azlon
FWC058 |
9mm | 78 mm |
19.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12581446
|
Azlon
FWC056 |
5mm | 62 mm |
16.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10708205
|
Azlon
FWC054 |
5 mm | 47 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
- Embudos de polipropileno ligero con estrías que impiden los bloqueos de aire y permiten la filtración rápida
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Fabricados con plástico de grado alimentario
Especificaciones
Polipropileno | |
Sí |