Learn More
Azlon™ Frascos lavadores de seguridad con impresiones de LDPE Azlon™
75.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Color del tapón:
Blanco
Varios
Descripción
Cree etiquetas personalizadas para estos frascos de LDPE de etiquetado personalizado.Los frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY Azlon™ se suministran con etiquetas de riesgo adhesivas y son ideales para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los tapones de ventilación de vapor DripLok™ proporcionan mayor seguridad con disolventes volátiles.
- Frascos de lavado «hágalo usted mismo» con panel de escritura
- Impresos de forma indeleble en tres idiomas (inglés, francés y alemán)
- Se suministran con etiquetas de riesgos adhesivas
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Ventilación de vapor |
Diámetro (métrico) | 60 mm |
Altura (métrico) | 140 mm |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco lavador de seguridad con impresiones de DIY |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Translúcido |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 38mm |