Learn More
Frascos cuadrados graduados translúcidos de HDPE Azlon™ con tapones de conector macho
Catalog Number 11303504
76.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Almacene una gran variedad de líquidos y sólidos con estos frascos cuadrados graduados. Los frascos cuadrados graduados translúcidos de HDPE Azlon™ con tapones herméticos son adecuados para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Frascos cuadrados de gran resistencia con sellado hermético y tapón de rosca
  • Los tapones de agarre fácil tienen una conmutación para la conexión al cuello de un cable a prueba de manipulaciones
  • Graduaciones moldeadas para medición del volumen aproximado
  • Diseño que ahorra espacio
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 44 mm (cuello interior)
Altura (imperial) 5,31 in
Altura (métrico) 135 mm
Longitud (imperial) 3,15 in
Dispensación a través del tapón No
Anchura (imperial) 2,64 in
Tipo de producto Frasco cuadrado graduado
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,91 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 44 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso líquido o sólido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 80 mm
N.° por paquete 10/paq.
Anchura (métrico) 67 mm
Color del tapón Translúcido
Certificaciones/conformidad UE; EE. UU.
Closure Included
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated
Boca Ancha
Forma Cuadrado