Learn More
Cowie Technology™ Varilla agitadora de PTFE sólido
Puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C (540 °F). La varilla de agitación de PTFE tiene un sólido núcleo de PTFE. Estas varillas tienen gran resistencia frente a productos químicos, son inertes y a prueba de fugas.
Marca: Cowie Technology™ 003.1150
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
- Puede usarse en temperaturas de hasta 280 °C
- Varilla de PTFE sólida con extremo cónico
- Resistente a los arañazos
Especificaciones
8 mm | |
PTFE sólido | |
Paquete de 2 | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
15 g | |
Mezcla de diversos productos químicos | |
Sí | |
150 mm |