Learn More
Frasco aspirador de alta resistencia, Azlon™ polipropileno
Catalog Number 11313464
Click to view available options
Capacidad: 20 l
Para su uso con: Para facilitar la colocación en estanterías o sobre la mesa de trabajo; esterilizable en autoclave; color: Blanco (translúcido)
  • Las graduaciones elevadas y el color translúcido son compatibles con la evaluación visual del volumen
  • La llave de paso resistente a fugas se abre y cierra con un giro de un cuarto
  • El asa de transporte integrada moldeada facilita el transporte
  • Esterilizable en autoclave debido a la composición de polipropileno
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Tipo de producto Frasco de aspiración
Capacidad (métrico) 20 L
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar la colocación en estanterías o sobre la mesa de trabajo
Altura con tapón (métrico) 420 mm
Incluye Tapón, asa de transporte moldeada
Forma Octogonal
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco (translúcido)