Learn More
Tapón expandido hueco de yodo Quickfit™
For use with Iodine Stopper Flask
Marca:  Quickfit SIB29
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547980
  • 477.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con matraces con tapones de yodo
  • El tapón tiene un mango extendido que se proyecta bastante por encima del sello de líquido
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio
Matraz de yodo
Tapón
29/32