Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho translúcidos de polipropileno Azlon™
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia. Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
Marca: Azlon™ BWP2000BULK
319.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.67000kg
Descripción
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia.Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
- Frascos de polipropileno de alta claridad y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
- Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
- Buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Especificaciones
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
2000 ml | |
30 | |
30/paq. | |
Sí |
242 mm | |
120 mm | |
Polipropileno | |
A granel | |
Blanco | |
Esterilizable en autoclave |