Learn More
Éster de azadibenzociclooctina-PEG4-NHS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Descripción
Azadibenzocyclooctyne-PEG4-NHS ester is applied for protein-peptide conjugation, peptide-small molecule conjugation, 18F radiolabeling, protein-oligonucleotide conjugation and surface modification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de azadibenzociclooctina-PEG4-NHS se aplica para la conjugación proteína-péptido, la conjugación péptido-molécula pequeña, el readiomarcado F18, la conjugación proteína-oligonucleótido y la modificación de la superficie.
Solubilidad
Soluble en DCM, DMF, DMSO y THF.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
El éster de azadibenzociclooctina-PEG4-NHS se aplica para la conjugación proteína-péptido, la conjugación péptido-molécula pequeña, el readiomarcado F18, la conjugación proteína-oligonucleótido y la modificación de la superficie.
Solubilidad
Soluble en DCM, DMF, DMSO y THF.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Azadibenzocyclooctyne-PEG4-NHS ester |
Color | Naranja a marrón |
Cantidad | 10 mg |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in DCM,DMF,DMSO and THF. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 649.69 |
Forma física | petróleo, aceite |