Learn More
Diclorhidrato AY 9944, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10mg
50mg
Descripción
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Cantidad | 50mg |
Descripción | Blanco |
Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor de la señalización de Hedgehog (Hh) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 464,30g/mol |
Sensibilidad | Higroscópico |
Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
Formulario | Sólido |
Clave InChI | NRVIEWRSGDDWHP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].ClC1=CC=CC=C1CNCC1CCC(CNCC2=CC=CC=C2Cl)CC1 |