Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca: Axygen™ P-DW-500-C-S
201.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.99000kg
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.Especificaciones
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Sin tapa | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo | |
50/caja | |
-112 °F |
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Fondo en V | |
4000 x g | |
5/Paq. | |
- 80 °C |