Learn More
Axygen™ Puntas especiales Axygen™, para Gilson
Para su uso con pipetas Gilson
Marca: Axygen™ T-5000-C
Detalles adicionales : Peso : 9.53000kg
Descripción
T-5000-C:
Encaja en micropipetas Gilson P5000 y MLA
Marcas de graduación en incrementos de 1, 2, 3, 4, 5 y 0.5 mL
T-10ML-C:
Encaja en micropipetas Gilson P10ML y MLA
Especificaciones
De 1000 a 5000 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
A granel | |
250 puntas/paquete y 10 paquetes/caja | |
Sí | |
Incrementos intermedios de 1, 2, 3, 4, 5 ml y 0,5 ml |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Macro | |
MLA™ Pipette, Gilson™ Pipetman™ P10ML, Gilson™ Pipetman™ P5000 | |
Polipropileno |