Learn More
Axygen™ Depósitos para reactivos de perfil medio Axygen™ de un pocillo
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Marca:  Axygen™ RES-SW384-FX-SI
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12537877
  • 359.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío
07-06-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications
Especificaciones
Especificaciones
ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Transparente
En envase individual; 25/caja
Polipropileno
Depósito de reactivos
Cubetas de 384 bases
170 ml
Estéril