Learn More
Axygen™ Tubos de transporte con tapón de rosca Axygen™
Volúmenes de tubo de 5 a 10 ml
Marca: Axygen™ SCT-10ML-S
Detalles adicionales : Peso : 6.80000kg
Descripción
- Graduados en intervalos de 1.0 ml
- Gran área de escritura mate
- Disponibles como tubos no estériles y preesterilizados
- El tapón azul encaja en tubos de 5 y 10 ml
- Ajuste seguro entre tubo y tapón para proporcionar un cierre hermético
Especificaciones
Sterile | |
Rosca | |
Transparente | |
Sí | |
25/Pk., 20/Cs. |
DNase, pyrogen safe | |
10 ml | |
Polipropileno | |
Tubes only |