Learn More
Axygen™ Electrodos de repuesto para caja de gel de 7 cm Axygen™
Accesorio para usar con la caja de gel horizontal de 7 cm
104.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15543177
|
Axygen™
HGB7-NE |
Electrodo positivo de repuesto |
104.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15553177
|
Axygen™
HGB7-PE |
Electrodo negativo de repuesto |
104.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Replacement electrodeEspecificaciones
Caja de gel de 7 cm |