Learn More
Puntas robóticas Axygen™ Qiagen™
Compatible con sistemas de manipulación de líquidos Qiagen y la serie Qiagen BioRobot
Marca: Axygen QT-300-CBK-R
Detalles adicionales : Peso : 10.10000kg
Descripción
Available in volumes of 250, 300, 1000 and 1100μL.
- Clear and conductive black tips available
- Choice of Presterilized, Nonsterilized, Filtered, Non-Filtered and Conductive tips
Especificaciones
Qiagen™ BioRobot™ | |
Automation | |
Filtered | |
Negro | |
PP (Polypropylene) | |
DNase, Rnase Free | |
Sistema de manipulación de líquidos Qiagen™ BioRobot™ |
Rack | |
300 μl | |
Sin esterilizar | |
Forma redonda | |
Sin ARNasa ni ADNasa, no ANSI | |
Apirógenas, detección del nivel de líquido, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso |