Learn More
Axygen™ Tubos cónicos preesterilizados para centrífuga Axygen™
Tubos graduados con fondo cónico
Marca: Axygen™ SCT-15ML-25-S
189.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Diseñados para 12 000 RCF
- Graduaciones impresas y área de escritura para la identificación de las muestras
- Los tapones de rosca se pueden cerrar con una mano.
- También hay disponibles opciones estériles.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
Especificaciones
Tubo para centrífuga | |
Tapón de rosca | |
No esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Para la identificación de muestras | |
25/Paq. | |
Estéril | |
Tapón de rosca |
12000 xG | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
15 ml | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
Bolsa | |
Sí | |
Cilíndrico |