Learn More
Axygen™ Tubos cónicos preesterilizados para centrífuga Axygen™
Tubos graduados con fondo cónico
Marca: Axygen™ SCT-50ML-R-S
Detalles adicionales : Peso : 11.34000kg
Descripción
- Área de escritura para la identificación de muestras
- Los tapones se cierran con una sola mano
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Estéril | |
Screw Cap | |
50 ml | |
Polipropileno | |
Para la identificación de muestras | |
250/Pk. | |
Cónicos |
Yes | |
HDPE | |
No | |
Transparente | |
12000 xG | |
Tapón de rosca | |
25 tubos y tapones/gradilla; 20 gradillas/caja | |
Centrifuge Tube |