Learn More
Axygen™ Punta de pipeta de ajuste universal graduada de polipropileno Axygen™
Axygen™ Universal Fit Pipette Tips are compatible with most research-grade single- and multi-channel micropipettes, and are certified to be DNase-/RNase-free and nonpyrogenic.
65.14€ - 337.20€
Especificaciones
Declaraciones de limpieza Dnase-, Rnase-, Pyrogen-, Human gDNA-, PCR-Inhibition-Free
Esterilizable en autoclave Yes
filtradas por Non-Filtered
Volumen (métrico) 200 μl
Para utilizar con (equipo) Para pipetas tipo Eppendorf
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Color Esterilidad Estilo de punta Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Esterilidad Estilo de punta Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12511308 Ver documentos Axygen™
TR-222-Y-STK
Transparente Non-sterile Beveled Rack apilado 178.95€
paquete de 4800 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-07-2020
Añadir a la cesta
12655876 Ver documentos Axygen™
TR-222-C-STK
Transparente Non-sterile Beveled Rack apilado 178.95€
paquete de 4800 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-07-2020
Añadir a la cesta
12713119 Ver documentos Axygen™
T-205-WB-C-R
Transparente Non-sterile Genomic/Wide Orifice Stack Rack 225.85€
paquete de 4800 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-07-2020
Añadir a la cesta
12501298 Ver documentos Axygen™
T-200-C-STK-S
Transparente Non-sterile Beveled Rack apilado 223.80€
paquete de 4800 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-07-2020
Añadir a la cesta
12501308 Ver documentos Axygen™
TR-222-C-STK-S
Transparente Non-sterile Beveled Rack apilado 200.45€
paquete de 4800 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-07-2020
Añadir a la cesta
13197384 Ver documentos Axygen™
TE-204-Y-L-R
Amarillo Non-sterile Universal Fit Gradilla con bisagras 263.90€
paquete de 4800 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-09-2020
Añadir a la cesta
12786619 Ver documentos Axygen™
TE-204-Y-L-R-S
Amarillo Estéril Universal Fit Gradilla con bisagras 337.20€
paquete de 4800 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-09-2020
Añadir a la cesta
12796619 Ver documentos Axygen™
TE-204-Y-R
Amarillo Non-sterile Universal Fit Gradilla con bisagras 206.20€
paquete de 4800 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-09-2020
Añadir a la cesta
12726729 Ver documentos Axygen™
TE-204-Y-R-S
Amarillo Estéril Universal Fit Gradilla con bisagras 241.95€
paquete de 4800 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-07-2020
Añadir a la cesta
12551348 Ver documentos Axygen™
TE-204-Y
Amarillo Non-sterile Universal Fit Gradilla con bisagras 227.25€
paquete de 10000 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-09-2020
Añadir a la cesta
11324275 Ver documentos Axygen™
TE-204-Y-L-R-S
Amarillo Estéril Universal Fit Gradilla con bisagras Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • RNase-/DNase free
  • Nonpyrogenic
  • Human gDNA- and PCR-inhibition-free
  • Available in a variety of sizes
  • Available with a variety of tip styles including beveled, fine point, and wide bore
  • Available sterile/non-sterile
  • Available in bulk, racked, or stack rack packaging
  • Available with Maxymum Recovery™ surface for improved accuracy and maximum sample recovery
Especificaciones
Especificaciones
Dnase-, Rnase-, Pyrogen-, Human gDNA-, PCR-Inhibition-Free
Non-Filtered
Para pipetas tipo Eppendorf
Yes
200 μl
Polipropileno