Learn More
Axygen™ Punta de pipeta de ajuste universal graduada de polipropileno Axygen™
Axygen™ Universal Fit Pipette Tips are compatible with most research-grade single- and multi-channel micropipettes, and are certified to be DNase-/RNase-free and nonpyrogenic.
Marca: Axygen™ TE-204-Y-L-R-S
448.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.89000kg
Descripción
- Sin DNasa ni RNasa
- Apirógenas
- ADNg humano y sin inhibición PCR
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con una variedad de estilos de punta, incluyendo biselada, punta fina y calibre ancho
- Disponibles en versiones estéril y no estéril
- Disponibles en formatos a granel, de gradilla o de gradillas apilables.
- Disponible con superficie de recuperación Maxymum™ para una mayor precisión y máxima recuperación de muestras
Información de órdenes
dimQuantity
Especificaciones
200 μL | |
Estéril | |
Autoclavable | |
Recuperación Maxymum™ | |
Universal | |
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja | |
Sí | |
10, 50, 100 μL |
Sin filtro | |
Amarillo | |
Sin DNasa, RNasa, pirógenos, ADNg humano ni inhibidores de la PCR | |
Racl | |
Rack | |
Pipeta monocanal, Pipeta multicanal, Universal Fit, Eppendorf Compatible | |
Polipropileno |