Learn More
Axygen™ Punta de pipeta de ajuste universal graduada de polipropileno Axygen™
Axygen™ Universal Fit Pipette Tips are compatible with most research-grade single- and multi-channel micropipettes, and are certified to be DNase-/RNase-free and nonpyrogenic.
Marca:  Axygen™ TR-222-C-STK
Detalles adicionales : Peso : 3.97000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12655876
  • 263.00€ / paquete de 4800
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin DNasa ni RNasa
  • Apirógenas
  • ADNg humano y sin inhibición PCR
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Disponible con una variedad de estilos de punta, incluyendo biselada, punta fina y calibre ancho
  • Disponibles en versiones estéril y no estéril
  • Disponibles en formatos a granel, de gradilla o de gradillas apilables.
  • Disponible con superficie de recuperación Maxymum™ para una mayor precisión y máxima recuperación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
No estéril
Esterilizable en autoclave
Gradilla
Rack apilado
Pipeta monocanal, Pipeta multicanal, Universal Fit
Polipropileno
Sin filtro
Transparente
DNasa-, RNasa-, pirógenos-, ADNg humano-, libre de inhibición de PCR
Biselado
96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 10 pilas/caja
10, 50, 100 μl