Learn More
Axygen™ Punta de pipeta de ajuste universal graduada de polipropileno Axygen™
Axygen™ Universal Fit Pipette Tips are compatible with most research-grade single- and multi-channel micropipettes, and are certified to be DNase-/RNase-free and nonpyrogenic.
Marca: Axygen™ TR-222-C-STK-S
Detalles adicionales : Peso : 4.10000kg
Descripción
- Sin DNasa ni RNasa
- Apirógenas
- ADNg humano y sin inhibición PCR
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con una variedad de estilos de punta, incluyendo biselada, punta fina y calibre ancho
- Disponibles en versiones estéril y no estéril
- Disponibles en formatos a granel, de gradilla o de gradillas apilables.
- Disponible con superficie de recuperación Maxymum™ para una mayor precisión y máxima recuperación de muestras
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Maxymum Recovery™ | |
Biselado | |
96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 10 pilas/caja | |
Sí | |
10, 50, 100 μl |
Sin filtro | |
Transparente | |
DNasa-, RNasa-, pirógenos-, ADNg humano-, libre de inhibición de PCR | |
Gradilla | |
Rack apilado | |
Pipeta monocanal, Pipeta multicanal, Universal Fit | |
Polipropileno |