Learn More
Axygen™ Accesorio sellador para placas semiautomático Axygen™ PlateMax™, láminas de sellado por calor
Diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular
Marca: Axygen™ HS-200
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
Descripción
Las láminas de sellado para microplacas Axygen PlateMax están diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta almacenamiento. Se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas, por lo que son adecuadas para casi cualquier aplicación.
Especificaciones
Película de sellado térmico despegable | |
Sellador para placas PlateMax | |
500/caja |
Para el almacenamiento de compuestos a baja temperatura y PCR | |
Poliéster, aluminio | |
100/Paq. |