Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Multimek tipo II
Puntas de tipo Robbins para Beckman Multimek «Tipo II«
Marca:  Axygen™ RMT-200-C-R
Detalles adicionales : Peso : 3.90000kg
Código de producto. 15551443
  • 585.00€ / paquete de 4800
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las puntas preesterilizadas se exponen a radiación con haces de electrones para ofrecer una seguridad completa sin degradar el plástico o el rendimiento
  • Rango de volumen: 200 μL
  • Disponibles en formatos en gradilla y estériles en gradilla
  • Empaquetado: 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Transparente
Expuestos a radiación con haces de electrones para una seguridad completa sin degradar el rendimiento o el plástico
Automatización, Round
Cabezal Beckman Coulter™ Multimek™ Tipo II
No estéril
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Gradilla
Gradilla para SBS