Learn More
Axygen™ Depósitos para reactivos de perfil alto Axygen™ de varios pocillos
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Marca:  Axygen™ RES-MW8-HP-SI
263.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.24730kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11340265
  • 377.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
  • Duraderos y económicos
  • Varios formatos para diferentes aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
80 ml
Estéril
25/caja
En envase individual; 25/caja
8
Transparente
Polipropileno
Depósito de reactivos
1/Paq.
10 ml