Learn More
Axygen™ Sistema de minitubos Axygen™
Sistema de tubos de polipropileno para almacenamiento de bibliotecas de compuestos
Marca: Axygen™ MTS-11-8-C
Detalles adicionales : Peso : 3.80700kg
Descripción
Los sistemas de minitubos Axygen™ están disponibles en un solo minitubo de 0,65 ml o en un solo minitubo de 1,1 ml. También están disponibles en formato de tira de 8 o 12 tapones. Las gradillas de sistema de minitubos son compatibles con Beckman Coulter, Tecan y otras estaciones de trabajo de automatización.
Especificaciones
No | |
Esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Garantiza la identificación positiva de muestras | |
120/Paq. | |
Cilíndrico |
No estéril | |
1,1 ml | |
Polipropileno | |
Cuadrícula alfanumérica, tapa unidireccional | |
120 tiras/bolsa; 5 bolsas/caja | |
Microtubo |