Learn More
Axygen™ Sistema de minitubos Axygen™
Sistema de tubos de polipropileno para almacenamiento de bibliotecas de compuestos
Marca: Axygen™ MTS-11-8-C-R-S
Detalles adicionales : Peso : 4.99000kg
Descripción
Los sistemas de minitubos Axygen™ están disponibles en un solo minitubo de 0,65 ml o en un solo minitubo de 1,1 ml. También están disponibles en formato de tira de 8 o 12 tapones. Las gradillas de sistema de minitubos son compatibles con Beckman Coulter, Tecan y otras estaciones de trabajo de automatización.
- La gradilla cuenta con un diseño de tapa unidireccional y rejilla alfanumérica
- Los anillos de condensación moldeados en la tapa minimizan la contaminación cruzada
Especificaciones
Microtubo | |
1,1 ml | |
Polipropileno | |
Cuadrícula alfanumérica, tapa unidireccional | |
12 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | |
No |
Esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Garantiza la identificación positiva de muestras | |
120/Paq. | |
Estéril | |
Cilíndrico |