missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Gradillas de almacenamiento para tubos de PCR Axygen™

Fabricadas con polipropileno. Las gradillas de almacenamiento para tubos de PCR Corning™ Axygen™ tienen capacidad para 96 tubos de PCR de 0.2 ml. Incluyen tapa.

Marca:  Axygen™ R-96-PCR-FG

Detalles adicionales : Peso : 3.63000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12547857

  • 235.40€ / paquete de 25


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Gradilla de polipropileno para tubos de PCR
  • Capacidad para 96 tubos de PCR de 0.2 ml
  • Disponibles en varios colores
  • Se suministran con tapas
  • Cinco gradillas por paquete y cinco paquetes por caja. El paquete de espectro incluye cinco gradillas de cada color fluorescente
Especificaciones

Especificaciones

No
Tubos de 0.2 y 0.5 ml
Policarbonato
25/caja
Verde fluorescente
Tapa de policarbonato transparente
96
Gradilla, microtubo
Videos
Documentos