Learn More
Axygen™ Película y cintas de sellado para microplacas Axygen™
Ofrecen gran economía para desechables fáciles
Marca: Axygen™ MF-300
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos. La temperatura de la lámina de sellado va de - 40 °C a + 104 °C.
Transpirable
- Permiten el intercambio eficaz de gases para el cultivo celular y bacteriano, al tiempo que se evita la contaminación—
- Selle placas de cultivo de polipropileno y poliestireno, placas de 96 y 384 pocillos, incluidas otras placas de ensayo
- Proporciona un excepcional sello en placas multipocillos con temperaturas y reactivos variados.
- Con alfombrillas de compresión, las películas y cintas sellan durante el termociclado.
- Ideal para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado uniformemente proporciona un sellado óptimo de pocillos
- Perforable, PCR-AS-200
- El sellado excepcional en toda la placa protege las muestras durante el transporte o el almacenamiento
- Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión de Axygen, esta película de poliéster elimina la contaminación entre pocillos y la contaminación cruzada en aplicaciones de PCR
- De poliéster con adhesivo acrílico aplicado de manera uniforme y consistente para eliminar el efecto de bordes en ensayos ELISA sensibles
- Adecuado para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
- Disponible en envases no estériles y estériles
Especificaciones
Litto, etileno o vinilo | |
5 in | |
100/caja | |
5 x 3,12 in. (127,2 x 79,5 mm) | |
79,5 mm | |
Sellador para placas semiautomático Axygen PlateMax (HS-1120, HS-1230) | |
85 μm |
No estéril | |
127,2 mm | |
100/Paq. | |
3,12 in | |
Diseñado para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta el almacenamiento | |
Lámina de sellado por calor | |
De -80 °C a +104 °C |