Learn More
Axygen™ Punta de pipeta de polipropileno Axygen™ Maximum Recovery™
Evite la contaminación cruzada con las puntas robóticas con filtro. Las puntas con filtro de microvolumen de 10 μl Axygen™ están disponibles con tecnología Maxymum Recovery™ para permitir la recuperación de muestras valiosas con mayor precisión y exactitud. También hay disponibles puntas de pipeta extra largas y esterilizadas.
Marca: Axygen™ T-200-Y-R
Detalles adicionales : Peso : 1.28880kg
Descripción
- Puntas de pipeta con filtro tecnológicamente avanzada
- Ideales para aplicaciones de amplificación del ADN y microbiológicas donde la contaminación puede invalidar los resultados
- El filtro permite el acceso libre de aire al mismo tiempo que evita la contaminación cruzada al bloquear el paso de aerosoles o líquidos
- Cada filtro se inserta en la punta robóticamente para garantizar la ausencia de contaminación de nucleasa
- Envasadas en gradillas de fondo sellado con tapas para evitar la contaminación
- Filtros apirógenos de polietileno transparente sin inhibidores de ADN ni aditivos lixiviables
- Puntas esterilizadas y no esterilizadas, con opciones disponibles de punta extra larga y Maxymum Recovery™:
- Tecnología Maxymum Recovery para una retención ultrabaja y un rendimiento elevado
- Filtro de aerosoles de microvolumen disponible en las puntas modelo Maxymum Recovery
Especificaciones
200 μl | |
Amarillo | |
Se utiliza con pipetas monocanal y multicanal | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |
Estéril | |
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos | |
Gradilla | |
Maximum Recovery™ |