Learn More
Axygen™ Tubos de PCR de bajo perfil de 8 tiras Axygen™
Los tubos para PCR de 8 tiras de bajo perfil de la marca Axygen™ son ideales para las reacciones de bajo volumen de muestras.
Marca: Axygen™ PCR-0108-LP-RT-C
Detalles adicionales : Peso : 2.72000kg
Descripción
Los tubos para PCR de 8 tiras de bajo perfil Axygen™ son ideales para las reacciones de bajo volumen de muestras. Mediante el uso de moldes muy pulidos y precisos, nuestros tubos garantizan una transferencia térmica precisa y un cierre a prueba de fugas con una selección de tapones en tira. El diseño de perfil bajo permite reducir el tiempo de reacción y la evaporación debido a un menor volumen de aire muerto. Los tubos están disponibles en blanco y transparentes con o sin tapones. Los tubos no contienen DNasa/RNasa y son apirógenos.
- El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes
- Ideales para termocicladores de 0,1 ml
- Disponibles en color blanco o transparente
- Sin ADNasa/ARNasa y apirógenos
- Intervalo de volumen recomendado: de 5 µl a 125 µl
Especificaciones
Sin ARNasa ni ADNasa y apirógenos | |
0,1 ml | |
Termociclador de 0,1 ml para reacciones de bajo volumen de muestra | |
No estéril | |
Plano | |
Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real |
Transparente | |
125/Paq. | |
Cónicos | |
Polipropileno | |
Tira |