Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta de automatización con formato en suspensión Axygen™ para la línea Hamilton Microlab™ Star y Nimbus™
Compatibles con estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizadas Hamilton MICROLAB STAR Line y Nimbus
Marca:  Axygen™ HTF-50-C-HTR-S-5
Detalles adicionales : Peso : 8.47000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15551413
  • 755.45€ / paquete de 5760
Fecha estimada de envío
14-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 96 Well format tips
  • Available in volume range of 10 to 1000μL
  • Conductive black polypropylene
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • With or without aerosol-resistant filters
  • Nonsterile or sterile
  • Hanging tip rack
Especificación
Especificación
Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus
Automation
Filtered
PP (Polypropylene)
Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus
96 puntas/rack
50 μl
Sterile
DNase, RNase Free
Videos