Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta de automatización con formato en suspensión Axygen™ para la línea Hamilton Microlab™ Star y Nimbus™
Compatibles con estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizadas Hamilton MICROLAB STAR Line y Nimbus
Marca:  Axygen™ HT-300-C-HTR-5
Detalles adicionales : Peso : 8.47000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15501403
  • 588.45€ / paquete de 5760
Fecha estimada de envío
14-10-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 96 Well format tips
  • Available in volume range of 10 to 1000μL
  • Conductive black polypropylene
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • With or without aerosol-resistant filters
  • Nonsterile or sterile
  • Hanging tip rack
Especificaciones
Especificaciones
Automation
96 puntas/rack
Sin esterilizar
DNase, RNase Free
Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus
300 μl
PP (Polypropylene)
Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus