Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta de automatización con formato en suspensión Axygen™ para la línea Hamilton Microlab™ Star y Nimbus™
Compatibles con estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizadas Hamilton MICROLAB STAR Line y Nimbus
441.00€ - 920.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
Para utilizar con (aplicación) | Disponibles en cuatro tamaños y diseñadas específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además permiten un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones |
Formato | Rack de puntas colgante |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | filtradas por | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | filtradas por | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15551393
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-S-5 |
10 μl | Estéril | Sin filtro |
785.00€
paquete de 5760 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15541393
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-5 |
10 μl | No estéril | Sin filtro |
720.00€
paquete de 5760 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15501413
|
Axygen™
HTF-10-CBK-HTR-S-5 |
10 μl | Estéril | Con filtro |
920.00€
paquete de 5760 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15571403
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-5 |
50 μl | No estéril | Sin filtro |
665.00€
paquete de 5760 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15581403
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-S-5 |
50 μl | Estéril | Sin filtro |
725.00€
paquete de 5760 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15561413
|
Axygen™
HTF-50-CBK-HTR-S-5 |
50 μl | Estéril | Con filtro |
855.00€
paquete de 5760 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15531403
|
Axygen™
HT-300-CBK-HTR-S-5 |
300 μl | Estéril | Sin filtro |
725.00€
paquete de 5760 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15581393
|
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR-5 |
1000 μl | No estéril | Sin filtro |
441.00€
paquete de 3840 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15521413
|
Axygen™
HTF-1000-CBKHTRS5 |
1000 μl | Estéril | Con filtro |
570.00€
paquete de 3840 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15541413
|
Axygen™
HTF-300-CBK-HTRS5 |
300 μl | Estéril | Con filtro |
855.00€
paquete de 5760 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Puntas con formato de 96 pocillos
- Disponibles en intervalo de volumen de 10 a 1000 μl
- Polipropileno negro conductor
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenas
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- Estériles o no estériles
- Gradilla de puntas colgante
Especificaciones
Negro | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Rack de puntas colgante |
No esterilizable en autoclave | |
Disponibles en cuatro tamaños y diseñadas específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además permiten un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones | |
Polipropileno |