Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de fondo en V desechables Axygen™
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Marca:  Axygen™ RES-2CV-25-SI
Detalles adicionales : Peso : 1.14750kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12547967
  • 180.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
14-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Las cuatro esquinas y la forma de fondo en V garantizan la máxima recuperación de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
100/Pk.
25 ml
Estériles
Blanco
100/Cs.
Dividido; envase individual; 100/caja
Poliestireno
Depósito de reactivos