Learn More
Axygen™ Tapones Axygen para tubos de PCR
8 tapones en tira cónicos o planos para tubos de PCR Axygen
Marca: Axygen™ PCR-02CP-C
Detalles adicionales : Peso : 1.36000kg
Descripción
0.2mL with thin walls in various colors.
- Certified RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured from polypropylene
Especificaciones
Non-sterile | |
Abovedado | |
Transparente | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Tubos para PCR de 8 tiras y microplacas para PCR de 96 pocillos |
Tapón de tubo para PCR abovedado de 8 tiras | |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Transparente | |
125/paquete | |
Tira | |
0.2 ml |