Learn More
Axygen™ Tapones Axygen para tubos de PCR
8 tapones en tira cónicos o planos para tubos de PCR Axygen
Marca: Axygen™ PCR-02CP-A
Detalles adicionales : Peso : 1.36000kg
Descripción
Los tubos de PCR de pared fina de polipropileno Axygen con y sin tapones están diseñados para ajustarse a bloques de 96 pocillos estándar y están disponibles en varios colores. La pared uniforme y ultra fina permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Varios | |
125/Paq. | |
Tubos para PCR de 8 tiras y microplacas para PCR de 96 pocillos | |
Polipropileno | |
Tira |
Varios | |
0,2 mL | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Abovedado | |
Tapón de tubo para PCR abovedado de 8 tiras |