Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado Axygen™ AxyMats™ para placas de 96 pocillos de 2 ml con pocillos cuadrados
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
302.66€ - 322.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Silicone |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
N.° de pocillos | 96 |
Tipo de producto | Sealing Mat |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12587887
|
Axygen™
AM-2ML-SQ |
No estéril |
322.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12517897
|
Axygen™
AM-2ML-SQ-S |
Sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Para laboratorios de alto rendimiento, Axygen ofrece opciones de sellado para adaptarse a la necesidad de mayor automatización con una excelente rentabilidad. Cada «sellador de pocillo», tras ser perforado, vuelve a sellarse por sí solo, lo que garantiza un sellado hermético en el pocillo.“” Se utilizan para PCR, almacenamiento de compuestos, ELISA, aplicaciones de cultivo de tejidos.
- Fabricadas con silicona con calidad para investigación
- Las alfombrillas esterilizables en autoclave se pueden reutilizar después de lavarse con lejía y enjuagarse con etanol
- Para su uso con placas de pocillos profundos de 2 ml y 96 pocillos cuadrados
Especificaciones
Natural | |
Autoclavable | |
Sealing Mat | |
96-well Microplate, 2 mL |
Silicone | |
96 | |
Square |