Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado Axygen™ AxyMats™ para placas de ensayo de 2ml de 96 pocillos con pocillos redondos
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
Marca: Axygen™ AM-2ML-RD
Detalles adicionales : Peso : 0.96300kg
Descripción
Para laboratorios de alto rendimiento, Axygen ofrece opciones de sellado para adaptarse a la necesidad de mayor automatización con una excelente rentabilidad. Cada «sellador de pocillo», tras ser perforado, vuelve a sellarse por sí solo, lo que garantiza un sellado hermético en el pocillo.“” Se utilizan para PCR, almacenamiento de compuestos, ELISA, aplicaciones de cultivo de tejidos.
- Fabricadas con silicona con calidad para investigación
- Las alfombrillas esterilizables en autoclave se pueden reutilizar después de lavarse con lejía y enjuagarse con etanol
- Para placas de ensayo y almacenamiento
- Compatibilidad: P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-96-450R-C
- Para su uso con placas de pocillos profundos de 96 pocillos y 2 ml
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
10/paq. | |
Natural | |
96 | |
Alfombrilla de sellado |
Microplacas de 2 ml de 96 pocillos | |
10 | |
Silicona | |
No estéril | |
Round |