Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado perforables Axygen™ AxyMats™ para placas de pocillos profundos de 24 pocillos
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
438.00€ - 494.00€
Especificaciones
Material Silicona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 24
Tipo de producto Alfombrilla de sellado
Plate Compatibility Placas de 24 pocillos profundos cuadrados
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15368291
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
AM-24-SQ
No estéril
438.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15551383
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
AM-24-SQ-S
Estéril
494.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para laboratorios de alto rendimiento, Axygen ofrece opciones de sellado para adaptarse a la necesidad de mayor automatización con una excelente rentabilidad. Cada «sellador de pocillo», tras ser perforado, vuelve a sellarse por sí solo, lo que garantiza un sellado hermético en el pocillo.“” Se utilizan para PCR, almacenamiento de compuestos, ELISA, aplicaciones de cultivo de tejidos.
  • Fabricadas con silicona con calidad para investigación
  • Las alfombrillas esterilizables en autoclave se pueden reutilizar después de lavarse con lejía y enjuagarse con etanol
  • Para su uso con placas de pocillos profundos de 24 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
Silicona
24
Placas de 24 pocillos profundos cuadrados
Esterilizable en autoclave
Alfombrilla de sellado