Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado perforables Axygen™ AxyMats™ para placas de pocillos profundos de 24 pocillos
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
Marca:  Axygen™ AM-24-SQ-S
Detalles adicionales : Peso : 1.13000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15551383
  • 494.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
Especificaciones
Especificaciones
Silicona
Esterilizable en autoclave
5
Alfombrilla de sellado
Estéril
24
10
Placas de 24 pocillos profundos cuadrados