Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™; conductor negro, detección de nivel de líquido
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15591393 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3840
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15591393 1000 μL paquete de 3840
1 options
Código de producto. 15591393 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor HT1000CBKHTRS5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con las puntas de los fabricantes de equipos originales
  • Formato de punta: 96 puntas
  • Intervalo de volúmenes de la punta: De 10 μl a 1.000 μl
  • Material de la punta: Polipropileno conductor negro o transparente
  • Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
  • Apirógenas
  • Opciones disponibles:
    - Con o sin filtros resistentes a aerosoles
    - No estériles o estériles
  • Cabezal compatible: 8 canales, 96 sondas
  • Formato de gradilla: ANSI/SLAS
  • Material de rack: Polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (métrico) 1000 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Negro
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Formato Gradilla, 96
Estilo de punta Redondo
Para utilizar con (equipo) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Material Polipropileno
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.