Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™; conductor negro, detección de nivel de líquido
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 10 μl a 1.000 μl
- Material de la punta: Polipropileno conductor negro o transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles - Cabezal compatible: 8 canales, 96 sondas
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (métrico) | 1000 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Negro |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Formato | Gradilla, 96 |
| Estilo de punta | Redondo |
| Para utilizar con (equipo) | Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |
| Material | Polipropileno |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?